SAB4700702
Monoclonal Anti-CD62P-FITC antibody produced in mouse
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-P-selectin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AK4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
técnica(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELP(6403)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2