SAB4701010
Monoclonal Anti-CD62P antibody produced in mouse
clone HI62P
Sinônimo(s):
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HI62P, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
BC068533
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELP(6403)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4701010-100UG |