MAB1273
Anticorpo antimitocôndria, superfície de mitocôndrias intactas, clone 113 -1
clone 113-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo mitocondrial
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
O MAB1273 reconhece uma proteína de 65 kD por imunoprecipitação. O anticorpo produz o padrão de coloração filamentoso, semelhante a espaguete, no citoplasma de células humanas.
Imunogênio
Aplicação
Usou-se diluição de 1:100 de um lote anterior. Funciona melhor com fixadores orgânicos (acetona, metanol etc.). Pode-se usar PFA 2% por 10-15 min, mas o uso mais forte de formalina ou PFA 4% limita a coloração.
O anticorpo foi usado para isolar as mitocôndrias intactas de lisados por congelamento/descongelamento de células vivas por conjugação a esferas magnéticas {http://www.dynalbiotech.com}.
Imuno-histoquímica em tecidos embebidos em parafina:
Requer recuperação de antígenos em ácido cítrico/por micro-ondas; recomenda-se uso de sistemas de detecção amplificados ou ABC aprimorado.
Coloração ideal com tampão EDTA, pH 8,0, recuperação de epítopos: epitélio de ventrículo cardíaco
O anticorpo foi usado para isolar as mitocôndrias intactas de lisados por congelamento/descongelamento de células vivas por conjugação com esferas magnéticas {http://www.dynalbiotech.com}.
Imunofluorescência indireta:
usou-se diluição de 1:10-1:50 de um lote anterior, 30-100 μl por poço da lâmina.
O MAB1273 reconhece uma proteína de 65 kD por imunoprecipitação.
As diluições de trabalho e protocolos ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Qualidade
Análise imuno-histoquímica (parafina):
coloração de mitocôndria (N.º do cat. MAB1273) em células de ventrículo cardíaco. Tecido pré-tratado com EDTA, pH 8,0. Este lote de anticorpos foi diluído na proporção 1:80, usando detecção IHC-Select com HRP-DAB. Imunorreatividade é observada como a camada circular-granular ao redor do núcleo das células.
Coloração ideal com tampão de EDTA, pH 8,0, Recuperação de epítopos: epitélio de ventrículo cardíaco
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Células COS7.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2