MAB1273C3
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Cy3 Conjugate
clone 113-1, from mouse, CY3 conjugate
Sinônimo(s):
Human Mitochondria
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
reatividade de espécies
human (mitochondria protein)
não deve reagir com
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Qualidade
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in neonatal human fibroblast cells (SCC058).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Neonatal human fibroblasts cells (SCC058).
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2