Key Documents
MABN140
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NeuN (monoclonal de coelho), clone 27-4
clone 27-4, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-NeuN de coelho
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
27-4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrição geral
NeuN é uma proteína de ligação ao RNA que pertence à família Fox-1 evolutivamente conservada. Está envolvida principalmente no splicing de RNA. É encontrada exclusivamente nos núcleos das células neuronais, mas também está presente na maioria dos tipos de células neuronais do SNC e do SNP de todos os vertebrados testados. As distribuições da proteína NeuN estão aparentemente restritas aos núcleos neuronais, pericários e alguns processos neuronais proximais no cérebro de fetos e adultos. Alguns neurônios não conseguem reconhecer a NeuN em todas as idades em certas células. A proteína NeuN detectada por imuno-histoquímica aparece pela primeira vez nos pontos temporais do desenvolvimento que correspondem à retirada do neurônio do ciclo celular e/ou com o início da diferenciação terminal do neurônio. A imunorreatividade surge por volta de E9.5 no tubo neuronal de camundongos e é ampla em todo o sistema nervoso em desenvolvimento até E12.5. A coloração nuclear forte indica uma função de proteína reguladora nuclear. Contudo, não há evidência atualmente sobre se o antígeno da proteína NeuN tem uma função no citoplasma distal ou se é simplesmente sintetizada lá antes de ser transportada de volta para o núcleo. Não foi encontrada diferença entre as proteínas isoladas de núcleos purificados e de extrato de cérebro total em immunoblots.
Imunogênio
Proteína recombinante correspondente à NeuN de camundongo.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:100 deste anticorpo detectou NeuN em células E18 do córtex primário de ratos e culturas primárias do hipocampo.
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:400 deste anticorpo detectou NeuN em células do córtex E18 de camundongos e tecidos do hipocampo.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-NeuN (monoclonal de coelho), clone 27-4 detecta nível de NeuN (coelho monoclonal) & foi publicado & validado para uso em ICC, Western blot & IHC.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por Western blot em extrato nuclear de cérebro de camundongos.
Análise de Western blot: Uma diluição de 1:2.000 deste anticorpo detectou NeuN em 10 µg de lisado de tecido cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 46/48 kDa observado
forma física
Formato: Purificado
IgG monoclonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato nuclear de cérebro de camundongo
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jakob Hakon et al.
NeuroImage. Clinical, 17, 717-730 (2017-12-22)
Stroke causes direct structural damage to local brain networks and indirect functional damage to distant brain regions. Neuroplasticity after stroke involves molecular changes within perilesional tissue that can be influenced by regions functionally connected to the site of injury. Spontaneous
Rahul Agrawal et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
It is proposed that the impaired sympathoadrenal response to hypoglycemia induced by recurrent insulin-induced hypoglycemia (RH) is an adaptive phenomenon induced by specific changes in microRNA expression in the ventromedial hypothalamus (VMH). To test this hypothesis, genome-wide microRNAomic profiling of
Michael D Scofield et al.
Biological psychiatry, 78(7), 441-451 (2015-04-12)
Glial cells of the central nervous system directly influence neuronal activity by releasing neuroactive small molecules, including glutamate. Long-lasting cocaine-induced reductions in extracellular glutamate in the nucleus accumbens core (NAcore) affect synaptic plasticity responsible for relapse vulnerability. We transduced NAcore
Xuenan Wang et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 1034-1034 (2019-10-17)
The pedunculopontine nucleus (PPN) is composed of a morphologically and neurochemically heterogeneous population of neurons, which is severely affected by Parkinson's disease (PD). However, the role of each subtype of neurons within the PPN in the pathophysiology of PD has
Hongyu Pan et al.
Stem cell reports, 7(4), 707-718 (2016-10-04)
Adult hippocampal neurogenesis was impaired in several Alzheimer's disease models overexpressing mutant human amyloid precursor protein (hAPP). However, the effects of wild-type hAPP on adult neurogenesis and whether the impaired adult hippocampal neurogenesis was caused by amyloid β (Aβ) or