LSWP14250
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 5,0 μm
Mitex™, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Mitex Membrane Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Mitex™
Parâmetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
142 mm
diâmetro do filtro
142 mm
espessura
170 μm
Matriz
Mitex™
tamanho de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
ponto de bolha
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Aplicação
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring