A2859
Monoclonal Anti-ATG5 antibody produced in mouse
clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog, Anti-hAPG5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ATG5-18, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~56 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human K562 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?