A2856
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ATG7 Antibody - Anti-ATG7 antibody produced in rabbit, Atg7 Antibody, Anti-APG7, Anti-APG7-like, Anti-APG7L, Anti-Apoptosis-specific-protein, Anti-Autophagy protein 7-like, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~75 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using human U87 cell lysate
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- for quantitative real-time polymerase chain reaction of autophagy-related genes
- in immunofluorescence and immunoblotting
- in in vivo acetylation/deacetylation of autophagy proteins
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?