MAB1273A4
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Human Mitochondria
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
reatividade de espécies
human (mitochondria protein)
não deve reagir com
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs).
Qualidade
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2