Documentos
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
Beilstein:
185954
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
297-298 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
chave InChI
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente