H6886
S-Hexylglutathione
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
S-Hexyl-L-glutathione reduced
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
S-Hexylglutathione,
Ensaio
>98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
pf
200-202 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?