B4380
Bromobimane
≥97% purity, powder
Sinônimo(s):
Monobromobimane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromobimane, ≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
161 °C
solubilidade
acetonitrile: 20 mg/mL
ε (coeficiente de extinção)
4.6-5.1 at 396-398 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
chave InChI
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Bromobimane has been used for the quantitative measurement of free hydrogen sulfide in vivo and in vitro. It has been used for the labeling of proteins containing thiol groups.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?