90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
Sinônimo(s):
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
97.0-103.0% (NT)
Formulário
solid
composição
sulfur content, 17.5-18.5%
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
chave InChI
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)