Documentos Principais
589888
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3ND2
Número CAS:
Peso molecular:
36.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
-6.3 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3/hD2
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-OMNVKBNWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Standard 10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Itraconazole solution 2.0 mg/mL (Methanol with 1% 1M HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
I-015
Itraconazole solution
MabSelect™ Cytiva 17-5199-02, pack of 200 mL
GE17-5199-02
MabSelect