607304
Methyl-d3-amine-15N hydrochloride
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CD315NH2 · HCl
Peso molecular:
71.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
232-234 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)