Z742541
Extra shelf for MyTemp™ 65HC Digital Incubator
size 12.0 in. × 15.0 in., stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H2265-SH
tamanho
12.0 in. × 15.0 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Extra shelf for Benchmark MyTemp 65HC Digital Incubator
Informações legais
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742541-1EA | 4061826161715 |