Documentos Principais
Z742699
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 130 L incubator
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H2505-130SH
L × P × A interior
55 cm × 55 cm
Descrição geral
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 130L.
Informações legais
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)