Key Documents
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6O5
Número CAS:
Peso molecular:
146.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
forma
powder
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
chave InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - open cup