K6625
2-Ketohexanoic acid sodium salt
97.0-103.0%
Sinônimo(s):
α-Ketocaproic acid sodium salt, 2-Ketocaproic acid sodium salt
Ensaio
97.0-103.0%
forma
powder
pf
240 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
WDCARDDLMCHULC-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?