75940
2-Oxooctanoic acid
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
α-Ketooctanoic acid, 2-Oxocaprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
flakes
p.e.
82 °C/0.05 mmHg
pf
33-36 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?