A26403
mono-Methyl adipate
99%
Sinônimo(s):
Adipic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
162 °C/10 mmHg (lit.)
pf
7-9 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?