Documentos Principais
122769
Sigma-Aldrich
Adipic acid monoethyl ester
97%
Sinônimo(s):
Mono-ethyl adipate
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
180 °C/18 mmHg (lit.)
pf
28-29 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adipic acid monoethyl ester (AMME) suppresses the spore germination and mycelium development in phytopathogen Botrytis cinerea.AMME has antifungal properties.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido adípico BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
09582
Ácido adípico
Preventive and post-infection control of Botrytis cinerea in tomato plants by hexanoic acid.
Leyva MO, et al.
Plant Pathology, 57(6), 1038-1046 (2008)
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For