Documentos Principais
K3506
Sigma-Aldrich
4-Oxoheptanedioic acid
98%
Sinônimo(s):
4-Oxopimelic acid, 4-Ketopimelic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein:
1708385
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
142-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)