61234
α-Ketoglutaric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
99.0-101.0% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)