Documentos Principais
589896
Sigma-Aldrich
Methyl-d1-amine-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH2D15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
33.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
p.e.
-6.3 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)