Documentos Principais
607126
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD315NH2
Peso molecular:
35.07
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
p.e.
-6.3 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C([2H])([2H])[2H]
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinderExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)