Key Documents
607118
Sigma-Aldrich
Methylamine-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
13CH315NH2
Número CAS:
Peso molecular:
33.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
técnica(s)
protein expression: suitable
pb
-6.3 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)