578517
Succinic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dihydro-2,5-furandione-2,3,4,5-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
104.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
261 °C
pf
118-120 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?