Documentos Principais
778028
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H4O3
Peso molecular:
101.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99%
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O1)C[13CH2]C1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1
chave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)