293741
Succinic anhydride-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D4O3
Número CAS:
Peso molecular:
104.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
261 °C
pf
118-120 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?