Documentos Principais
603902
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Dihydro furandione-2,5-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C2H4O3
Peso molecular:
102.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
261 °C
pf
118-120 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
chave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)