616109
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
61-64 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)