Documentos Principais
68277
Supelco
Palmitic-d31 acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)14CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
287.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
58-60 °C
61-64 °C
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
alteração de massa
M+31
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)