69898
Bromobimane
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPCE)
Sinônimo(s):
Monobromobimane
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95% (HPCE)
Formulário
solid
pf
152-154 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
λex 398 nm
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
chave InChI
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Rapid reactivity.
- Ease of separation of derivatives by reverse HPLC.
- Ability to penetrate cells.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?