71028
Monobromo(trimethylammonio)bimane bromide
suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Trimethylammonio)monobromobimane, 5-(Bromomethyl)-N,N,N,2,6-pentamethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-3-methanaminium bromide, Brombimane q, Thiolye MQ, qBBr
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex 380 nm; λem 475 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FCRPMMVPBVOKQS-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?