34025
Dibromobimane
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95.0% (CHN)
pf
170-172 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λex 391 nm in methanol
λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2CBr
InChI
1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OSIYFMVMZXJKSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3