596105
THIOLYTE® Monobromobimane Reagent, Fluorescent Labeling Compound
Sinônimo(s):
THIOLYTE® MB Reagent, MBB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
acetonitrile: 13 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1[n]2[n]([c](c1C)=O)[c](c(c2C)C)=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
chave InChI
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Zangerle, L., et al. 1992. J. Neurochem.59, 181.
Agarwal, R. and Burke, M. 1991. Arch. Biochem. Biophys.290, 1.
Martin, R.L., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 11768.
Bonet, A., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.152, 1.
Chinn, P.C. 1985. Fed. Proc.44, 1620.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3