Key Documents
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine
98%
Sinônimo(s):
3,5-Dichloropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
147.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
chave InChI
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6