Documentos Principais
Z115460
Sigma-Aldrich
Scienceware® Covamat® PE liner
roll W × L 30 in. × 50 ft
About This Item
Código UNSPSC:
41122300
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H24679-0000
rolo L × C
30 in. × 50 ft
Descrição geral
Ribbed matting for lining lab tables, shelves, and trays; 0.01 in. thick with 0.03 in. thick ribs.
Informações legais
Covamat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)