Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
176 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
chave InChI
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?