143847
2,4-Dichloropyrimidine
98%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
101 °C/23 mmHg (lit.)
pf
57-61 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
chave InChI
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)