Documentos Principais
684864
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5HCl2F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
216.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
1.609 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
chave InChI
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)