Key Documents
720313
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClF3N2
Número CAS:
Peso molecular:
182.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
solid
pf
48-52 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
chave InChI
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)