Documentos Principais
15429
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCOCH2CH[NH(COOC(CH3)3]COOH
Número CAS:
Peso molecular:
289.32
Beilstein:
2336144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
64-67 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
chave InChI
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina
Shugo Yamashita et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 157, 85-96 (2020-10-12)
Bone-drug targeting therapies using nanoparticles based on targeting ligands remain challenging due to their uptake clearance at non-target sites such as the liver, kidney, and spleen. Furthermore, the distribution sites of nanoparticles in bones have not been fully investigated, thus