Documentos
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
163.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
41.5-45.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
chave InChI
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges