Documentos Principais
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BO3
Número CAS:
Peso molecular:
161.95
Beilstein:
1637889
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
chave InChI
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction