Documentos Principais
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-Butenylboronic acid, But-1-ene-4-boronic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
99.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
84-90 °C
grupo funcional
allyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
chave InChI
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
687650-1G4061825960678
687650-5G4061832713403