Documentos Principais
740381
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
237.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
82-86 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
chave InChI
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)