Documentos Principais
550671
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
199.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
1.024 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)