Documentos Principais
774448
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
215.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
1.005 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Find details here.
Aplicação
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)